missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCNC (phospho S275), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16294230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16294230 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16294230 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB29241.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human CCNC.

The protein encoded by this gene is a member of the cyclin family of proteins. The encoded protein interacts with cyclin-dependent kinase 8 and induces the phophorylation of the carboxy-terminal domain of the large subunit of RNA polymerase II. The level of mRNAs for this gene peaks in the G1 phase of the cell cycle. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno CCNC
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human CCNC.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) Western Blot (1:500-1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (without mg2+ and Ca2+), (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica CCNC
N.º de referencia del gen P24863
Alias de gen CycC
Símbolos de los genes CCNC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S275 of human CCNC.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 892
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of CCNC only when phosphorylated at serine 275.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.