Learn More
CCDC102A Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16186150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16186150 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16186150 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB23726.100uL
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CCDC102A.
Sequence: LPWEDTAATEEEASKLTALRLRLDESQKVLLKEREDKLALSRNIEKLEGELSQWKIKYEELSKTKQEMLKQL
Especificaciones
Antígeno CCDC102A
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CCDC102A.
Dilución Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica CCDC102A
N.º de referencia del gen Q96A19
Alias de gen MGC10992/MGC13119
Símbolos de los genes CCDC102A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human CCDC102A.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92922
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only