Learn More
Abnova™ Rabbit actin native Protein from rabbit muscle
Código de producto. 16252270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16252270 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16252270 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor P5346.100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Used for AP, SDS-PAGE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, SDS-PAGE
Formulación In 10mM Tris/HCl, pH 8.0, 0.2mM CaCl,
Peso molecular 43kDa
Nombre Actin (Rabbit) Native Protein
Método de preparación Native protein purified from rabbit muscle
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. After reconstitution, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Nombre común ACTIN
Especie Rabbit
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Native protein purified from rabbit muscle
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥98% by SDS-PAGE