Learn More
Invitrogen™ RAB25 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16540932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16540932 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16540932 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598105
Rabbit Polyclonal Antibody
RAB25 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
RAB proteins, such as RAB25, are members of the RAS superfamily of small GTPases that are involved in membrane trafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25, control the return of internalized membrane-associated moieties to the cell surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAB25
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica RAB25
N.º de referencia del gen P57735, Q9WTL2
Alias de gen AV012978; CATX8; CATX-8; RAB11C; RAB25; RAB25, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-25
Símbolos de los genes RAB25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Ras-related protein Rab-25 protein (1-210AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53868, 57111
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG