Learn More
Invitrogen™ RAB24 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16610525 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16610525 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16610525 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5104070
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total RAB24.
RAB24 may be involved in autophagy-related processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAB24
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RAB24
N.º de referencia del gen P35290, Q969Q5
Alias de gen 6530406O07Rik; rab-16; RAB24; RAB24, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-24
Símbolos de los genes RAB24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RAB24(Accession Q969Q5), corresponding to amino acid residues E126-A176.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19336, 361208, 53917
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG