missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAB20 Monoclonal Antibody (1694CT210.218.54)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15984394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15984394 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15984394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524753

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAB20 Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow

Plays a role in apical endocytosis/recycling. Plays a role in the maturation and acidification of phagosomes that engulf pathogens, such as S.aureus and M.tuberculosis. Plays a role in the fusion of phagosomes with lysosomes. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB20
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1694CT210.218.54
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Rab20
N.º de referencia del gen Q9NX57
Alias de gen AA536966; D8Ertd350e; RAB20; RAB20, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-20
Símbolos de los genes Rab20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno human RAB20 recombinant protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55647
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.