missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rab11fip4 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15597421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15597421 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15597421 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA535959

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (94%).

Proteins of the large Rab GTPase family have regulatory roles in the formation, targeting, and fusion of intracellular transport vesicles. RAB11FIP4 is one of many proteins that interact with and regulate Rab GTPases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rab11fip4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica RAB11FIP4
N.º de referencia del gen Q86YS3, Q8BQP8
Alias de gen A730072L08Rik; ARFO2; Arfophilin-2; FIP4-Rab11; Kiaa1821; mKIAA1821; mRab11-FIP4A; RAB11 family interacting protein 4; RAB11 family interacting protein 4 (class II); rab11 family-interacting protein 4; Rab11fip4; RAB11-FIP4
Símbolos de los genes RAB11FIP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RAB11FIP4. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 268451, 84440
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.