Learn More
RA190, MedChemExpress
Código de producto. 16485877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485877 5 mg 5 miligramos
16479696 50 mg 50 miligramos
16464436 100 mg 100 miligramos
16433148 10 mg 10 miligramos
16422646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100739
MedChemExpress RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RA190
CAS 1617495-03-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H23Cl5N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM)
SMILES O=C1/C(CN(C([C@@H](N)CC2=CC=CC=C2)=O)C/C1=C/C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=C\C4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 596.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.76
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease