Learn More
Epredia™ Medios de inclusión y parafina RA Lamb
Código de producto. 12634077 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cera y medios de inclusión
Cantidad:
10 kg
N/D
Tamaño de la unidad:
10 Kg
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12634077 Cera y medios de inclusión N/D cada uno
12624077 Cera y medios de inclusión 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12634077 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor W11/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.15€
    79.66€ / paquete de 1
    Ahorro 2.49€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Monte de forma rápida y eficaz los portaobjetos con los medios de inclusión y parafina RA Lamb Epredia™ para el montaje de portaobjetos.
Los medios de inclusión y parafina incluyen:
  • Aceite de inmersión
  • Medio de inclusión
  • Medio de montaje
  • Tinción química
  • Gránulos de Formaspill
  • Cera de parafina
  • Tampón de solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Cera y medios de inclusión
Cantidad N/D
compliance-icons
Product Identifier
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol