Learn More
Epredia™ Cabina de carpetas de archivado de portaobjetos RA Lamb, con capacidad para 3 portaobjetos
Código de producto. 12668556 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico) del portaobjetos:
126 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Anchura (métrico) del portaobjetos Tamaño de la unidad
12668556 126 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12668556 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor E48/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene hasta tres cajones de carpetas de portaobjetos con esta cabina de carpetas de archivado de portaobjetos.
  • Tenga sus portaobjetos más importantes a mano durante el trabajo de laboratorio relacionado con la patología, la histología y el procesamiento de tejidos
  • Mide 85 x 126 mm
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Wallet Cabinet
El dispositivo tiene 3 Slides
Altura de la unidad (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 126 mm