Descripción
- Se pueden utilizar para almacenar portaobjetos de microscopio más grandes de hasta 76 x 51 mm
- También se puede utilizar para almacenar bloques de cera de parafina en cajas de cartón y en casetes Super Mega
- Asimismo, sirven para almacenar transparencias fotográficas y la mayoría de cajas con rejilla que se utilizan en microscopía electrónica
- Si un cajón está equipado con el divisor Raymond A Lamb, se pueden almacenar dos filas de 76 x 26 diapositivas
- Capacidad para 1500 o 3000 portaobjetos, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Archivador para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 3000 |
| Color | Verde |
| El dispositivo tiene | 3000 Slides |
| Longitud (métrico) del portaobjetos | 76 mm |
| Material | Caja de cartón; acero; bloque de cera de parafina |
| Anchura (métrico) del portaobjetos | 26/51 mm |