Learn More
Epredia™ Archivadores de siete cajones RA Lamb
Código de producto. 12648516 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Verde
Capacidad para portaobjetos:
3000
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad para portaobjetos unitSize
12648516 Azul 3000 cada uno
12658516 Verde 3000 cada uno
12668516 Gris 3000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12648516 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor E43/13BLUE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en estos archivadores de siete cajones.
Almacene los portaobjetos de microscopio más grandes o los bloques de parafina en cajas de cartón en los archivadores de siete cajones Thermo Scientific™ RA Lamb.
  • Se pueden utilizar para almacenar portaobjetos de microscopio más grandes de hasta 76 x 51 mm
  • También se puede utilizar para almacenar bloques de cera de parafina en cajas de cartón y en casetes Super Mega
  • Asimismo, sirven para almacenar transparencias fotográficas y la mayoría de cajas con rejilla que se utilizan en microscopía electrónica
  • Si un cajón está equipado con el divisor Raymond A Lamb, se pueden almacenar dos filas de 76 x 26 diapositivas
  • Capacidad para 1500 o 3000 portaobjetos, según el modelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Archivador para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 3000
Color Azul
El dispositivo tiene 3000 Slides
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Caja de cartón; acero; bloque de cera de parafina
Anchura (métrico) del portaobjetos 26/51 mm