Learn More
Thermo Scientific™ Placas RA Lamb para embriones
Código de producto. 12678586 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12678586 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12678586 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor E90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Visualice o tiña muestras flotantes con las placas Thermo Scientific™ RA Lamb para embriones, moldeadas en vidrio transparente y con tapas de vidrio para permitir la visualización.
View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 30mm
Material Vidrio
Tipo Embryo Dish
Diámetro (métrico) 30 mm