Learn More
Epredia™ Archivadores para portaobjetos de 14 cajones RA Lamb
Código de producto. 12151830 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Capacidad para portaobjetos:
6000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
12151830 Gris 6000 cada uno
12131820 Azul 6000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12151830 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor E43/12GREY
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Almacene hasta 6000 portaobjetos de microscopio de 76 x 26 mm verticalmente con estos archivadores de 14 cajones.
  • Capacidad para 3000 o 6000 portaobjetos, según el modelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Archivador para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 6000
Color Gris
Fondo de la unidad (métrico) 480 mm
El dispositivo tiene 6000 portaobjetos
Altura de la unidad (métrico) 480 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Acero
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm
Anchura de la unidad (métrico) 140 mm