Descripción
- Capacidad para 3000 o 6000 portaobjetos, según el modelo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Archivador para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 6000 |
| Color | Azul |
| Fondo de la unidad (métrico) | 480 mm |
| El dispositivo tiene | 6000 portaobjetos |
| Altura de la unidad (métrico) | 480 mm |
| Longitud (métrico) del portaobjetos | 76 mm |
| Material | Acero |
| Anchura (métrico) del portaobjetos | 26 mm |
| Anchura de la unidad (métrico) | 140 mm |