Learn More
Tocris Bioscience™ RA 839
Descripción
RA 839 is an Nrf2 activator; inhibits Nrf2/Keap1 interaction (Kd = 6 μM). Suppresses LPS-induced iNOS and nitric oxide expression in macrophages. Anti-inflammatory.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-1-[4-[[(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)sulfonyl]amino]-1-naphthalenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid |
| CAS | 1832713-02-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Nrf2 Modulators |
| Fórmula molecular | C25H28N2O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.57 |
| Pureza | >98% |