Learn More
Brady™ Cinta sin halógenos serie R6600 para impresoras M7
Código de producto. 17849204 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17849204 Negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 17849204 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    93.20€ / paquete de 100
    Ahorro 17.80€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las cintas de impresión a presión de la serie M710 permiten cambios de suministro de cinta en 5 segundos sin calibración, enhebrado, desperdicio ni complicaciones, ¡y la tinta siempre apunta en la dirección correcta!
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • La formulación de resina de la serie R6600 ofrece alta resistencia a los solventes y a la fricción cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado. Brady™
  • Recomendado para imprimir en materiales de tubos termorretráctiles de Brady™ , incluidos los números de material B-342, B-7641, B-7642, B-7646 y B-7647
  • Los cartuchos de cinta de impresora autónomos M7 se insertan directamente en la impresora con facilidad
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Brady Impresora M710, BMP71 Impresora de etiquetas
Material Resina
Longitud (imperial) 150 ft.
Anchura (imperial) 4,7 in
Anchura (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 13,59 in
Dimensiones (L x An) 150 pies x 2 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Formato Cartucho, cinta
Peso (métrico) 1.6 kg
Alternate Part Number M7-187-175-342