Description
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- Las cintas de la serie R6200 ofrecen alta resistencia a rayones, manchas, calor y químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta apropiado. Brady™
- Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas semimate, lisas o satinadas, como la tela de vinilo reposicionable B-498 y el poliéster metalizado B-486
- Los cartuchos de cinta de impresora autónomos M7 se insertan directamente en la impresora con facilidad
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora M710, BMP71 Impresora de etiquetas |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 150 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,5 in |
| Anchura (métrico) | 5 cm |
| Dimensiones (L x An) | 150 pies x 2 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |