Learn More
R162, MedChemExpress
Código de producto. 16486517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486517 5 mg 5 miligramos
16484846 100 mg 100 miligramos
16433798 10 mg 10 miligramos
16432866 25 mg 25 miligramos
16430177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103096
MedChemExpress R162 is a potent inhibitor of glutamate dehydrogenase 1 (GDH1/GLUD1), with anti-cancer properties.
R162 is a potent inhibitor of glutamate dehydrogenase 1 (GDH1/GLUD1), with anti-cancer properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R162
CAS 64302-87-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMF : 6.25 mg/mL (23.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5.2 mg/mL (19.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (7.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC=C(CC=C)C(O)=C13)=O
Peso molecular (g/mol) 264.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.28
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death