Learn More
R121919, MedChemExpress
Código de producto. 16492107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492107 50 mg 50 miligramos
16478587 5 mg 5 miligramos
16433406 25 mg 25 miligramos
16415968 10 mg 10 miligramos
16411399 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14127
MedChemExpress R121919 (NBI30775) is a potent small-molecule CRF1 receptor antagonist with a Ki of 2 to 5 nM for the CRF1 receptor and over 1000-fold weaker activity at the CRF2 receptor, CRF-binding protein, or 70 other receptor types.
R121919 (NBI30775) is a potent small-molecule CRF1 receptor antagonist with a Ki of 2 to 5 nM for the CRF1 receptor and over 1000-fold weaker activity at the CRF2 receptor, CRF-binding protein, or 70 other receptor types.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R121919
CAS 195055-03-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32N6
Cantidad 50 mg
Sinónimo NBI30775
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.2 mg/mL (16.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCN(C1=CC(C)=NC2=C(C3=CN=C(N(C)C)C=C3C)C(C)=NN21)CCC
Peso molecular (g/mol) 380.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.53
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation