Learn More
R112, MedChemExpress
Código de producto. 16499587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499587 5 mg 5 miligramos
16487096 100 mg 100 miligramos
16447048 10 mg 10 miligramos
16423097 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16499587
Marca: Medchem Express HY16420
MedChemExpress R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R112
CAS 575474-82-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13FN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (176.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=C(NC2=CC(O)=CC=C2)N=C1NC3=CC(O)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 312.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation