Learn More
(R)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496107 5 mg 5 miligramos
16433388 10 mg 10 miligramos
16420769 1 mg 1 miligramo
16419916 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101474B
MedChemExpress (R)-Zanubrutinib is the R enantiomer of Zanubrutinib. Zanubrutinib is a selective Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
(R)-Zanubrutinib is the R enantiomer of Zanubrutinib. Zanubrutinib is a selective Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Zanubrutinib
CAS 1691249-44-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo (R)-BGB-3111
Información de solubilidad DMSO : ≥ 64.25 mg/mL (136.25 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O
Peso molecular (g/mol) 471.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.55
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid