Learn More
(R)-Xanthoanthrafil, TRC
Código de producto. 30457281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457281 1 mg 1 miligramo
30451061 10 mg 10 miligramos
30453014 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX5000051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247568-68-9
Fórmula molecular C19 H23 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 389.4
Sinónimo N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide, FR 226807
Nombre IUPAC N-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-2-[[(2R)-1-hidroxipropano-2-il]amino]-5-nitrobenzamida
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Xanthoanthrafil
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1587