Learn More
(R)-Viloxazina Cloruro, TRC
Código de producto. 30450620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450620 50 mg -
30456923 10 mg 10 miligramos
30451623 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV31245050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56287-63-9
Fórmula molecular C13H19NO3 • HCl
Peso molecular (g/mol) 237.293646
Sinónimo (R)-2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholine Hydrochloride, (R)-2-(2-Ethoxyphenoxymethyl)tetrahydro-1,4-oxazine Hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2-etoxifenoxi)metil]morfolina; Cloruro
SMILES CCOC1=CC=CC=C1OC[C@H]2CNCCO2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Viloxazine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1132