Learn More
Ácido (R)-(+)-verapamílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Verapamilic Acid |
| CAS | 38175-99-4 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4/c1-11(2)16(10-17,8-7-15(18)19)12-5-6-13(20-3)14(9-12)21-4/h5-6,9,11H,7-8H2,1-4H3,(H,18,19)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)[C@](CCC(=O)O)(C#N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-ciano-4-(3,4-dimetoxifenil)-5-metilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1471 |