Learn More
Ácido (R)-úsnico sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Usnic acid Sodium |
| CAS | 2796975-82-9 |
| Fórmula molecular | C18 H15 Na O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | sodium (R)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxo-1,9b-dihydrodibenzo[b,d]furan-3-olate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,21-23H,1-4H3;/q;+1/p-1/t18-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(O[Na])C=C2Oc3c(C(=O)C)c(O)c(C)c(O)c3[C@@]2(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | [(9bR)-2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1-oxodibenzofuran-3-il]oxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 366.297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.072 |