Learn More
Ácido (R)-úsnico sódico, TRC
Código de producto. 30456944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456944 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU850155100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Usnic acid Sodium
CAS 2796975-82-9
Fórmula molecular C18 H15 Na O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo sodium (R)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxo-1,9b-dihydrodibenzo[b,d]furan-3-olate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,21-23H,1-4H3;/q;+1/p-1/t18-;/m0./s1
SMILES CC(=O)C1=C(O[Na])C=C2Oc3c(C(=O)C)c(O)c(C)c(O)c3[C@@]2(C)C1=O
Nombre IUPAC [(9bR)-2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1-oxodibenzofuran-3-il]oxisodio
Peso molecular (g/mol) 366.297
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.072