Learn More
Impureza de trometamina de ácido R-tióctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thioctic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 46353-61-1 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | R-Thioctic Acid Tromethamine Impurity, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid ethyl ester, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid','ethyl ester (7CI), Ethyl thioctate, Ethyl-DL-α-lipoate, α-Lipoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2S2/c1-2-12-10(11)6-4-3-5-9-7-8-13-14-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCC1CCSS1 |
| Nombre IUPAC | 5-(ditiolan-3-il)pentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.379 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.075 |