Learn More
(R)-(+)-talidomida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Thalidomide |
| CAS | 2614-06-4 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-(+)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-iso-indole-1,3(2H)-dione, (R)-Thalidomide, NSC 91729 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-il]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.064 |