Learn More
(R)-(-)-Tetrahidrofurilamina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363516 250 mg 250 miligramos
11353516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14410.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7202-43-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine is used in the synthesis of novel topoisomerase I targeting anti-cancer agents with mild to potent cytotoxic activity. Also used in the discovery and synthesis of orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase 1 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-tetrahidrofurilamina se utiliza en la síntesis de la novedosa topoisomerasa I destinada a agentes cancerígenos con actividad citotóxica entre suave y potente. También se utiliza en el descubrimiento y síntesis de inhibidores 1 de estearoil-CoA desaturasa biodisponibles por vía oral.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Higroscópico, almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar en un sitio fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7202-43-9
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00192476
Clave InChI YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
PubChem CID 2734124
Nombre IUPAC [(2R)-oxolan-2-yl]metanamina
SMILES C1CC(OC1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Densidad 0.98
Cantidad 250 mg
Índice de refracción 1.455
Número UN UN2943
Beilstein 4652873
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%