Learn More
(R)-(-)-tetrahidrofurilamina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10252942 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10252942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352630010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Nombre de nota 99%
CAS 7202-43-9
% mín. CAS 98.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9800g/mL
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4540 to 1.456
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Gravedad específica 0.98
Fórmula molecular C5H11NO
Número MDL MFCD00192476
Sinónimo r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
Punto de ebullición 151°C to 152°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water
Clave InChI YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
SMILES C1CC(OC1)CN
Nombre IUPAC [(2R)-oxolan-2-yl]metanamina
Peso molecular (g/mol) 101.15
PubChem CID 2734124
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación