Learn More
(R)-(+)-Tetrahidrato-2-ácido furoico, 98+%, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378706 25 g 25 g
11358706 1 g 1 g
11368706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19410.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87392-05-0 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87392-05-0
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00211271
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2734707
Nombre IUPAC (2R)-ácido oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Densidad 1.213
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.46
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Número UN UN3265
Beilstein 4658739
Punto de ebullición 244°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza ≥98%