Learn More
(R)-Tert-Leucinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Tert-Leucinol |
| CAS | 112245-09-7 |
| Fórmula molecular | C6H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@H](CO)N |
| Peso molecular (g/mol) | 117.19 |