Learn More
(R)-(-)-tert-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
10775832 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10775832
Marca: Thermo Scientific Acros 436671000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-tert-Leucinol
CAS 112245-09-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C6H15NO
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD01076574
Rotación específica -34° to -40° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Sinónimo r-tert-leucinol, d-tert-leucinol, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, 2r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, r---tert-leucinol, ?-tert-leucinol, r-?-tert-leucinol
Clave InChI JBULSURVMXPBNA-MLHKIVSYNA-N
Densidad 0.9g/mL
SMILES CC(C)(C)[C@@H](N)CO
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 117.19
Cantidad 100 mg
PubChem CID 6932847
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-tert-Leucinol, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.