Learn More
(R)-(+)-terc-Butilsulfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530359 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530359 1 g Frasco de vidrio 1 g
10753722 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530359 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 196929-78-9 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196929-78-9
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.20
Número MDL MFCD05861479
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
PubChem CID 10964479
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-tert-Butylsulfinamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99.0°C to 102.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSONH2
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,3607
Rotación específica 3.0° to 5.0° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-tert-Butylsulfinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.