Learn More
3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il]piperidina-1-carboxilato de (R)-terc-butilo, Mikromol
Código de producto. 30463580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463580 25 mg
1 options
Código de producto. 30463580 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3746.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il]piperidina-1-carboxilato de (R)-terc-butilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
CAS 1022150-11-3
Nombres de analitos o componentes N-Boc-Ibrutinib ( tert-Butyl-1-carboxyl Piperidine analog of Ibrutinib)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27H30N6O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R)- (ACI), 1,1-Dimethylethyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylate (ACI), (R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxy-phenyl)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, (R)-tert-Butyl 3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N6O3/c1-27(2,3)36-26(34)32-15-7-8-19(16-32)33-25-22(24(28)29-17-30-25)23(31-33)18-11-13-21(14-12-18)35-20-9-5-4-6-10-20/h4-6,9-14,17,19H,7-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,30)/t19-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
Nombre IUPAC (3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 486.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.2379 g/mol