Learn More
(R)-terc-butil 2-hidroxipropanoato, TRC
Código de producto. 30340464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340464 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30340464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69535610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-tert-Butyl 2-hydroxypropanoate
CAS 68166-83-6
Fórmula molecular C7H14O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (R)-(+)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-2-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, (R)-Lactic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl Lactate, 2-(R)-Hydroxypropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-(+)-lactate, tert-Butyl (R)-2-hydroxypropanoatetert-Butyl (R)-2-hydroxypropionatetert-Butyl (R)-lactate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-hidroxipropanoato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 146.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943