Learn More
(R)-terc-Butil 1-(Bencilamino)-3-metoxi-1-oxopropan-2-ilcarbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lacosamide impurity A |
| CAS | 880468-89-3 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-tert-Butyl 1-(benzylamino)-3-methoxy-1-oxopropan-2-ylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)18-13(11-21-4)14(19)17-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)(H,18,20)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-1-(bencilamino)-3-metoxi-1-oxopropan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 308.373 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.174 |