Learn More
(R)-t-Butil 2-((4-metil-1-(1-metilciclopropil)-1-oxopentan-2-il)amino)acetato (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-t-Butyl 2-((4-methyl-1-(1-methylcyclopropyl)-1-oxopentan-2-yl)amino)acetate |
| CAS | 2177287-68-0 |
| Fórmula molecular | C14H25NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carfilzomib Intermediate 42 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO4/c1-9(2)7-10(11(16)14(6)8-18-14)15-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,15,17)/t10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](C([C@]1(C)OC1)=O)NC(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-4-metil-1-[(2R)-2-metiloxiran-2-il]-1-oxopentan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.18 |