Learn More
Éster metílico de (R)-sulindac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Sulindac Methyl Ester |
| CAS | 929081-61-8 |
| Fórmula molecular | C21H19FO3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-/t26-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)[S@](=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[[4-[(R)-metilsulfinil]fenil]metilideno]inden-1-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1039 |