Learn More
(R)-sulforafano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Sulforaphane |
| CAS | 142825-10-3 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (R)-Sulforaphane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[S@@](=O)CCCCN=C=S |
| Nombre IUPAC | 1-isotiocianato-4-[(R)-metilsulfinil]butano |
| Peso molecular (g/mol) | 177.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0282 |