Learn More
(R)-(+)-Óxido de estireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Styrene Oxide |
| CAS | 20780-53-4 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-Phenyloxirane, 2-Phenyl-oxirane, (R)-(+)-(Epoxyethyl)benzene, (2R)-2-Phenyloxirane, (R)-Epoxystyrene, (R)-Phenylethylene Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C1O[C@@H]1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-feniloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.058 |