Learn More
Óxido de (R)-(+)-estireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464767 25 g 25 g
11444767 1 g 1 g
11454767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21245.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
It is used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine. It is the main metabolite of styrene, catalyzed by epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir un epóxido homologado como parte de un enfoque sintético de (+)-alosedamina. Es el principal metabolito del estireno, y se cataliza por epóxido hidrolasa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-53-4
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00066210
Clave InChI AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
Nombre IUPAC (2R)-2-feniloxirano
SMILES C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Styrene oxide
Densidad 1.051
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1984
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +32° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-Styrene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-Styrene oxide