Learn More
Óxido de (R)-(+)-estireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444767 1 g 1 g
11454767 5 g 5 g
11464767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21245.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20780-53-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
It is used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine. It is the main metabolite of styrene, catalyzed by epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir un epóxido homologado como parte de un enfoque sintético de (+)-alosedamina. Es el principal metabolito del estireno, y se cataliza por epóxido hidrolasa.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-53-4
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00066210
Clave InChI AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r-styrene oxide, r-phenyloxirane, r-+-styrene oxide, r-2-phenyloxirane, 2r-2-phenyloxirane, r-epoxyethyl benzene, oxirane, phenyl-, 2r, benzene, epoxyethyl-, r
PubChem CID 114705
ChEBI CHEBI:45389
Nombre IUPAC (2R)-2-feniloxirano
SMILES C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Styrene oxide
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1984
Rotación óptica +32° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%