Learn More
(R)-Estireno glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Styrene Glycol |
| CAS | 16355-00-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (-)-1-Phenylethylene Glycol, (-)-Phenyl Glycol, (-)-Phenyl-1,2-ethanediol, (-)-Styrene Glycol, (1R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-2-Phenyl-1,2-ethanediol, (R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-feniletano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |