Learn More
(R)-Sodio Danshensu, TRC
Código de producto. 30421839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421839 5 mg 5 miligramos
30409046 1 mg -
30426685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6219055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81075-52-7
Fórmula molecular C9 H9 Na O5
Peso molecular (g/mol) 220.155
Sinónimo Tanshinol Sodium, Salvianic Acid A Sodium, Dan Shen Suan A Sodium Salt, (alphaR)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt, (R)-alpha,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC [(2R)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidroxipropanoil]oxisódico
SMILES O[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Sodium Danshensu
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.035