Learn More
(R)-Simurosertib, MedChemExpress
Código de producto. 16493208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493208 10 mg 10 miligramos
16489756 50 mg 50 miligramos
16450046 2 mg 2 miligramos
16405947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100888A
MedChemExpress (R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .
(R)-Simurosertib ((R)-TAK-931) is the (R)-enantiomer of Simurosertib. Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Simurosertib
Forma física Solid
CAS 1330782-69-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N5OS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (R)-TAK-931
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N2)C=C(C3=CNN=C3C)S1)N=C2[C@H]4CC5CCN4CC5
Peso molecular (g/mol) 341.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 98.07%