Learn More
(R)-(+)-Shikonin, TRC
Código de producto. 30134794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134794 50 mg 50 miligramos
30012802 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS35760050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-89-5
Fórmula molecular C16 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 288.3
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-, (R)-, 1,4-Naphthalenedione, 5,8-dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl]- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-, (+)- (8CI), Shikonin (6CI), (+)-Shikonin, (R)-(+)-Shikonin, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535, Isoarnebin 4, NSC 252844, Shikonin S, Shikonine, Tokyo Violet
Nombre IUPAC 5,8-dihidroxi-2-[(1R)-1-hidroxi-4-metilpent-3-enil]naftaleno-1,4-dión
SMILES CC(=CC[C@@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikonin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0998