Learn More
(R)-(-)-sec-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10296840 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10781871 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10762485 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10296840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    59.60€ / 1 g
    Ahorro 1.80€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14898-79-4 | C4H10O | 74.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-79-4
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00064280
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---2-butanol, r-2-butanol, --2-butanol, 2r-butan-2-ol, r-butan-2-ol, r---sec-butanol, 2-butanol, 2r, unii-dlh38k423j, r---sec-butyl alcohol
PubChem CID 84682
ChEBI CHEBI:35686
Nombre IUPAC (2R)-butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-sec-Butanol
% mín. CAS 98.5
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, I, 189
Índice Merck 15, 1543
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-sec-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.