Learn More
Clorhidrato de (R,S,S,S)-nebivolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S,S,S)-Nebivolol Hydrochloride |
| CAS | 920299-33-8 |
| Fórmula molecular | C22H25F2NO4.ClH |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Nebivolol Impurity A HCl, L-Nebivolol HCL, Nebivolol (RS,SS) HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-[(2S)-6-fluorocroman-2-il]-2-[[(2S)-2-[(2R)-6-fluorocroman-2-il]-2-hidroxi-etil]amino]etanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 441.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.1518 |